Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 - D52, modelos TD52 A QL
Código de producto. 15988445 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
D52P15RQDL2
D52P15RQDL2-M
D52P30RQDL2
D52P30RQDL2-M
D52P60RQDL2
D52P60RQDL2-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15988445 D52P60RQDL2 1 unidad
15978445 D52P30RQDL2 1 unidad
15968445 D52P15RQDL2 1 unidad
15938555 D52P15RQDL2-M 1 unidad
15948555 D52P30RQDL2-M 1 unidad
15958555 D52P60RQDL2-M 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15988445 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30424316
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con
Estructura Indicador de plástico ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 30 kg, 60 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 2,000000 g, 5,000000 g
Modelo D52P60RQDL2
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 570 x 400 x 903 mm
Peso (métrico) 16,900 kg