Learn More
OHAUS™ Lavado Defender™ 3000: báscula de sobremesa I-D33 (UE)
Código de producto. 17525815 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modelo:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Legibilidad:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17525815 15 kg D33XW15C1R6 2 g 491 x 305 x 569 mm cada uno
17535815 30 kg D33XW30C1R6 5 g 491 x 305 x 569 mm cada uno
17545815 60 kg D33XW60C1R6 10 g 491 x 305 x 569 mm cada uno
17555815 60 kg D33XW60C1L7 10 g 688 x 420 x 922 mm cada uno
17565815 150 kg D33XW150C1L7 20 g 688 x 420 x 922 mm cada uno
17575815 150 kg D33XW150C1X7 20 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
17585815 300 kg D33XW300C1X7 50 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17525815 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30684775
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Básculas de banco de acero inoxidable para aplicaciones industriales básicas de lavado
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta báscula industrial cuenta con una plataforma y un bastidor de acero inoxidable 304, célula de carga IP67.
  • El indicador cuenta con una carcasa de acero inoxidable 304 con protección de lavado IP66 con soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Batería, tipo AC adaptador (incluido); batería recargable (incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP66, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 15 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminado multicolor de 7 segmentos
Dimensiones de la plataforma (L x An) 355 x 305 mm
Legibilidad 2 g
Modelo D33XW15C1R6
Clase de protección IP66
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 491 x 305 x 569 mm
Peso (métrico) 12,4 kg