Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33, certificada
Código de producto. 17592146 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modelo:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Legibilidad:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17592146 60 kg D33P60B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17572136 15 kg D33P15B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm cada uno
17582136 30 kg D33P30B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm cada uno
17592136 60 kg D33P60B1R1 20 g 489 x 305 x 542 mm cada uno
17502146 60 kg D33P60B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm cada uno
17512146 150 kg D33P150B1L2 50 g 686 x 420 x 896 mm cada uno
17522146 150 kg D33P150B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm cada uno
17532146 300 kg D33P300B1X2 100 g 785 x 500 x 896 mm cada uno
17542146 300 kg D33P300B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm cada uno
17552146 600 kg D33P600B1V3 200 g 933 x 600 x 1195 mm cada uno
17562146 15 kg D33P15B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm cada uno
17572146 30 kg D33P30B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm cada uno
17582146 60 kg D33P60B1R5 20 g 646 x 305 x 130 mm cada uno
17502156 150 kg D33P150B1L5 50 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17512156 150 kg D33P150B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
17522156 300 kg D33P300B1X5 100 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17592146 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30685122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00€
    536.67€ / paquete de 1
    Ahorro 165.33€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Básculas de sobremesa para aplicaciones industriales básicas
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
  • El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable; 360 horas con baterías desechables
Batería, tipo 6 baterías C (LR14) (no incluidas); adaptador de CA (incluido); batería recargable (no incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Indicador de plástico ABS, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes
Capacidad 60 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminado multicolor de 7 segmentos
Dimensiones de la plataforma (L x An) 550 x 420 mm
Legibilidad 20 g
Modelo D33P60B1L5
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 842 x 420 x 134 mm
Peso (métrico) 16,1 kg