Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000
Código de producto. 12811573 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
60 kg
Código de producto.
12811573 60 kg
1 options
Código de producto. 12811573 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 80250493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para aplicaciones de pesaje general y recuento sencillo cuando se trabaja en un entorno húmedo o cuando es esencial limpiar a fondo la báscula.
  • Diseño de bastidor tubular sencillo pero resistente.
  • Indicadores con teclas táctiles.
  • Pantalla LCD retroiluminada.
  • Interfaz bidireccional RS232 integrada.
  • Batería interna sellada de ácido de plomo recargable
  • La línea económica de indicadores de uso seco o húmedo, bases y básculas de sobremesa es ideal para aplicaciones de pesaje general y recuento sencillo en áreas de producción, embalaje, almacén, inventario, envío y recepción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Tipo de conexión RS232 (incluido)
Estructura Indicador de ABS con tapa trasera reversible, columna de acero pintado y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de caucho extraíbles
Capacidad 60 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación blanca
Legibilidad 20,000000 g
Incluye RS232, adaptador de CA, batería recargable
Material Indicador de ABS con tapa trasera reversible, columna de acero pintado y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de caucho extraíbles
Modelo D31P60BL-M
Dimensiones (L x An) 668,00 x 420,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 668,00 x 420,00 x 920,000 mm
Longitud (imperial) 26,30 in
Longitud (métrico) 668,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 550 mm
Anchura (imperial) 16,50 in
Anchura (métrico) 420,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 420 mm
Altura (imperial) 36,20 in
Altura (métrico) 920,000 mm
Fondo (imperial) 26,30 in
Fondo (métrico) 668,00 mm