Descripción
- Diseño industrial resistente que puede soportar los rigores del pesaje industrial
- La pantalla LED roja de fácil lectura se puede ver en condiciones de poca iluminación
- Capacidades de alimentación versátiles que proporcionan un func
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 80 horas con batería recargable |
| Batería, tipo | Recargable |
| Tipo de conexión | RS232 (disponible como accesorio) |
| Estructura | Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65 |
| Capacidad | 150 g |
| Tipo de pantalla | LED rojo |
| Legibilidad | 20,000000 g |
| Incluye | Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) |
| Material | Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65 |
| Modelo | D24PE150FX |
| Mostrar más |