Learn More
Defactinib, MedChemExpress
Código de producto. 16467787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467787 5 mg 5 miligramos
16455068 10 mg 10 miligramos
16441036 200 mg 200 miligramos
16435806 100 mg 100 miligramos
16421307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12289
MedChemExpress Defactinib (VS-6063; PF-04554878) is a novel FAK inhibitor with potential antiangiogenic and antineoplastic activities.
Defactinib (VS-6063
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defactinib
CAS 1073154-85-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21F3N8O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo VS-6063 PF-04554878
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 510.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.49
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease