Learn More
Defactinib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477787 5 mg 5 miligramos
16465068 10 mg 10 miligramos
16445806 100 mg 100 miligramos
16431307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12289A
MedChemExpress Defactinib hydrochloride (VS-6063 hydrochloride; PF 04554878 hydrochloride) is a novel FAK inhibitor, which inhibits FAK phosphorylation at the Tyr397 site in a time- and dose-dependent manner.
Defactinib hydrochloride (VS-6063 hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defactinib hydrochloride
CAS 1073160-26-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClF3N8O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo VS-6063 hydrochloride PF 04554878 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (54.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 546.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.95
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease