Learn More
Deetilterbutrino, TRC
Código de producto. 30138771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138771 50 mg 50 miligramos
30136384 100 mg 100 miligramos
30005251 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22858550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30125-65-6
Fórmula molecular C8 H15 N5 S
Peso molecular (g/mol) 213.3
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Methylthio-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbutryne, GS 26575
Nombre IUPAC 4-N-tert-butil-6-metilsulfanil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CSc1nc(N)nc(NC(C)(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutryn-desethyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N5S/c1-8(2,3)13-6-10-5(9)11-7(12-6)14-4/h1-4H3,(H3,9,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1048