Learn More
Deetilfosfamidón, TRC
Código de producto. 30134937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134937 100 mg 100 miligramos
30003857 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228580100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13171-22-7
Fórmula molecular C8H15ClNO5P
Peso molecular (g/mol) 271.64
Sinónimo 2-Chloro-3-(ethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl Dimethyl Ester Phosphoric Acid, Phosphoric Acid Dimethyl Ester, Ester with 2-Chloro-N-ethyl-3-hydroxycrotonamide, 2-Chloro-N-ethyl-3-hydroxycrotonamide Dimethyl Phosphate (Ester), Desethylphosphamidon, Dimethyl Phosphate, Ester with 2-Chloro-N-ethyl-3-hydroxycrotonamide, N-Deethylphosphamidon
Nombre IUPAC (Z)-3-cloro-4-(etilamino)-4-oxobut-2-en-2-il fosfato de dimetil
SMILES O=C(/C(Cl)=C(C)/OP(OC)(OC)=O)NCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deethylphosphamidon
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15ClNO5P/c1-5-10-8(11)7(9)6(2)15-16(12,13-3)14-4/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/b7-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.04