Learn More
DEET, TRC
Código de producto. 30135137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135137 100 g 100 g
30011664 10 g 10 g
17953115 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-62-3
Fórmula molecular C12 H17 N O
Peso molecular (g/mol) 191.27
Sinónimo m-Toluamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, AI 3-22542, Amincene C 140, Amincene C-EM, Amway Hour Guard, Autan, Bepper DET, Cutter Unscented, DEET, DET, DET (insect repellent), DETA, Delphene, Detamide, Dieltamid, Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, ENT 20218, ENT 22542, Finish MIT, Flypel, M-Det, Metadelfene, Metadelphene, N,N-Diethyl-3-methylbenzoylamide, N,N-Diethyl-m-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-tolylamide, N,N-Diethyl-meta-toluamide, N,N'-Diethyl-3-methylbenzamide, NSC 33840, Naugatuck DET, Off, Off! Skintastic, Repper DET, Repudin-Special, Sawyer Control Release Formula, Sawyer Controlled-Release, Ultra 30, Ultrathon, Vaseline Mosquito Repellent, m-DETA, m-Delphene, m-Toluic acid diethylamide
Nombre IUPAC N,N-dietil-3-metilbenzamida
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyltoluamide (DEET)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131
Porcentaje de pureza >95%