Learn More
DEET Ácido Omega-Carboxílico, TRC
Código de producto. 30137165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137165 100 mg 100 miligramos
30134220 250 mg 250 miligramos
30008744 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137165 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD228505100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72236-23-8
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.25
Sinónimo 3-[(Diethylamino)carbonyl]benzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(dietilcarbamoil)benzoico
SMILES OC(C1=CC(C(N(CC)CC)=O)=CC=C1)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DEET omega-Carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-13(4-2)11(14)9-6-5-7-10(8-9)12(15)16/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1052