Learn More
DEET-d10, TRC
Código de producto. 30366512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30366512 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22850210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deet-d10
CAS 1215576-01-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H7D10NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo DEET D10 (diethyl D10), 3-Methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide, Diethyltoluamide-d10
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)c1cccc(C)c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3-metil-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 201.33
Porcentaje de pureza >95