Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Deerfit Lux
Código de producto. 12620923
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12620923
Marca: Honeywell Safety Products™ 200161511
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja sus manos del frío. Los productos Honeywell Safety Products™ son perfectos para trabajos de manipulación de dificultad media y sencilla a bajas temperaturas.
  • Guante de cuero: ante negro de primera calidad.
  • Agarre mejorado con un cuero de ante de flor rectificada.
  • Completamente revestido con material Thinsulate™ para proteger contra el frío.
  • Es transpirable, flexible, ultraligero y no absorbe la humedad.
  • Puño elástico para mejorar la sujeción y reducir el intercambio térmico.
  • El color negro hace que el guante sea más resistente a la suciedad del suelo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría PPE 1, número de certificado CE: Autocertificación, declaración CE: Declaración CE
Clasificación Movilidad: 4
Estilo de corte Gunn
Color Negro
Acabado exterior Ante pulido
Material Cuero, Thinsulate™
Tipo de producto Guantes
Tamaño 11
Para utilizar con (aplicación) Ejército, energía, electricidad, fuerzas armadas, logística, asistencia, telecomunicaciones, transporte y servicios públicos
Incluye Puño con banda elástica
Material de revestimiento Thinsulate™
Revestimiento
Resistente a Frío
Longitud (métrico) 25 cm