Learn More
Deepoxi-deoxinivalenol 50 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Código de producto. Cantidad
30325355 5 mL
1 options
Código de producto. 30325355 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV12099000AL50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deepoxy-deoxynivalenol
CAS 88054-24-4
Nombres de analitos o componentes Deepoxy-deoxynivalenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H20 O5
Concentración 50 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Tipo de solución Solución única
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 280.316
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 280,131 g/mol