Descripción
Los medios de inmersión se utilizan junto con los objetivos de inmersión y se encuentran entre la superficie de la muestra y la lente del microscopio. Los aceites de inmersión prácticamente eliminan la deflexión del haz de luz para que la eficacia de la lente aumente considerablemente. El aceite de inmersión para microscopía es de naturaleza aceitosa y tiene un índice de refracción definido de aproximadamente 1,516. Es importante que el índice de refracción (ND) sea de aproximadamente 1.5, similar al del vidrio. Esto permite lograr una inmersión homogénea del aceite. Se produce a partir de un componente natural y desarrollado, certificado y registrado como producto CE / IVD.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío Multiscreen™HTS, MultiScreen™ Placas de pozo profundo Solvinert™ |
| Material | Nailon, Silicona |
| Incluye | Juntas y bastidor de juntas de collarín |
| Cantidad | 1 juego |
| Longitud (métrico) | 150 cm |
| Anchura (métrico) | 10,9 cm |
| Altura (métrico) | 6,9 cm |