Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestra de Agua Profunda
Código de producto. 15829361 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15829361 2,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 15829361 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5079A2500
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Utilice este tomamuestras con facilidad simplemente bajando el tomamuestras a la profundidad requerida y luego tirando de él hacia fuera. El muestreador de Agua Profunda Sampling Systems™ es ideal para el muestreo a grandes profundidades.
  • Suministrado con una cuerda de 15 m
  • Construcción de plástico transparente para que la muestra pueda verse en el interior
  • Ideal para el muestreo rápido de líquidos estratificados
  • Hecho de plástico ligero pero robusto 
  • Sencillo y fácil de usar en ríos, lagos o grandes contenedores profundos
  • Toma una muestra en el punto en el que comienza a tirar de la manillar hacia arriba
  • A medida que el tomamuestras se baja, tanto la parte superior como la inferior la válvula se abre permitiendo que el líquido fluya
  • Al tirar de la cuerda se cierran las válvulas atrapando la muestra en el interior
Especificaciones
Material Plástico
Incluye Cuerda de 15 metros
Capacidad (métrico) 2,5 L
Peso (métrico) 1,3 kg
Diámetro exterior (métrico) 130 mm
Altura (métrico) 340 mm