Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestra de Agua Profunda
Código de producto. 17912052 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17912052 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 17912052 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5079A1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    520.37€ / paquete de 1
    Ahorro 19.63€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El muestreador de aguas profundas toma muestras de líquido de grandes profundidades y toma una muestra en el punto en el que comienza a tirar de la manija hacia arriba. Esta sencilla operación significa bajarlo hasta la profundidad requerida y luego sacarlo.
  • La construcción de plástico transparente permite una fácil visualización.
  • Ideal para muestreo a grandes profundidades en ríos, lagos y grandes contenedores.
  • Fácil uso
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de agua
Material Plástico
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L
Desechables Reutilizables
Graduado Sí