Learn More
Corning™ Placa de pocillos profundos no estéril para almacenamiento y recogida
Código de producto. 16852250 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Volumen total del pocillo (métrico):
1 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del pocillo Volumen total del pocillo (métrico) unitSize
16852250 Redondo 1 mL paquete de 50
16862250 Redondo 2 mL paquete de 50
16872250 Cuadrada 2 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16852250 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo.
  • Fabricados en polipropileno
  • Elevada resistencia química
  • Puede soportar temperaturas de hasta -80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tapa Sin tapa
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 1 mL
Forma del pocillo Redondo
Color de pocillo Translúcido