Learn More
Metro™ Carros de uso general con reborde pronunciado
Código de producto. 11776668
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
831 x 546 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
N.º de estantes:
2
3
Color:
Azul
Gris
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) N.º de estantes Color Tamaño de la unidad
11776668 984 x 685 x 1041 mm 3 Gris cada uno
11726658 831 x 546 x 1041 mm 3 Gris cada uno
11716658 984 x 685 x 1041 mm 2 Negro cada uno
11830410 831 x 546 x 1041 mm 2 Negro cada uno
11850400 831 x 546 x 1041 mm 2 Gris cada uno
11756658 831 x 546 x 1041 mm 3 Negro cada uno
11860410 984 x 685 x 1041 mm 2 Gris cada uno
11796668 984 x 685 x 1041 mm 3 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11776668 Proveedor Metro™ N.º de proveedor BC26363DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.00€
    356.66€ / paquete de 1
    Ahorro 356.34€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Útil para una variedad de tareas de transporte y almacenamiento temporal. Los carros de uso general con reborde pronunciado Metro™ cuentan con un diseño de borde profundo que evita que los objetos se caigan del carro.
  • Máxima limpieza: las superficies lisas están diseñadas para resistir la tinción y limpiar fácilmente
  • Estantes a prueba de corrosión: el estante de polímero nunca se corroe
  • Contiene derrames: los estantes tienen un borde de 70 mm de profundidad para contener productos o derrames.
  • Disponible en cuatro colores: gris, azul, negro o con Microban™ protección del producto en azul pizarra
  • La estética atractiva permite su uso en una variedad de aplicaciones
  • Construcción robusta: cada estante puede contener hasta 68 kg; cada unidad puede contener hasta 181 kg.
  • Fácil de ajustar: el estante central opcional se ajusta en incrementos de 25 mm.
  • Mango ergonómico, diseñado para un uso sencillo
  • Fácil montaje sin herramientas
  • Disponible en modelos de 2 y 3 estantes
  • Microban La protección inhibe el crecimiento de bacterias, moho, hongos y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto.
  • Los estantes están fabricados de poliuretano moldeado por inyección con postes cromados
  • Los carros se mueven con cuatro ruedas giratorias / de tubo termoplásticas y resistentes a marcas de 102 mm de diámetro.
Specifications
Capacidad del estante (métrico) 68 kg
Tipo de producto Carro de laboratorio/uso general
Certificaciones/conformidad NSF
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 984 x 685 x 1041 mm
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 3