Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, las plataformas y los accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 60 matraces Erlenmeyer de 10 mL |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Dimensiones (L x An) | 28 x 33 cm (11 x 13 in) |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 11 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 28 cm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 13 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 33 cm |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador |
| N.º de posiciones | 60 |