Learn More
OHAUS™ Plataforma específica
Código de producto. 15772489 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1125 mL
1500 mL
Dimensiones (L x An):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
N.º de posiciones:
4
8
9
12
13
16
20
27
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (L x An) N.º de posiciones unitSize
15772489 1125 mL 33 x 33 cm 16 cada uno
15782489 250 mL 33 x 33 cm 12 cada uno
15792489 500 mL 33 x 33 cm 8 cada uno
15702499 1000 mL 33 x 33 cm 4 cada uno
15712499 125 mL 46 x 46 cm 27 cada uno
15722499 250 mL 46 x 46 cm 20 cada uno
15732499 1500 mL 46 x 46 cm 13 cada uno
15742499 1000 mL 46 x 46 cm 9 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15772489 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma exclusiva OHAUS™ diseñada para contener muestras irregulares o material de vidrio tradicional de laboratorio.
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 1125 mL
Tipo de producto Plataforma
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 13,00 in
Fondo (métrico) 33,00 cm
Dimensiones (L x An) 33 x 33 cm
Longitud (imperial) 13,00 pulg
Longitud (métrico) 33,00 cm
Anchura (métrico) 33,00 cm
Descripción Plataforma dedicada, 33 x 33 cm, 125 ml
N.º de posiciones 16