Learn More
Dediaminosulfonil hidroximetil famotidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine |
| CAS | 76823-94-4 |
| Fórmula molecular | C9H15N5OS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-propanimidic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(((2-((Diaminomethylene)amino)thiazol-4-yl)methyl)thio)propanimidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N5OS2/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14) |
| SMILES | COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanimidato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0718 |