Learn More
Cloruro de Deciltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30138112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138112 500 mg 500 miligramos
30132465 2.5 g 2.50 g
30010272 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD525798500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-87-9
Fórmula molecular C13H30N . Cl
Peso molecular (g/mol) 235.84
Sinónimo 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) (ACI), 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, decyltrimethyl-, chloride (8CI), Decyltrimethylammonium chloride (7CI), Capryltrimethylammonium chloride, n-Decyltrimethylammonium chloride, Trimethylcaprylammonium chloride, Trimethyldecylammonium chloride, Decyl(trimethyl)ammonium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyltrimethylammonium Chloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H30N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.2067