Learn More
Bromuro de deciltrimetilamonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Decyltrimethylammonium Bromide |
| CAS | 2082-84-0 |
| Fórmula molecular | C13 H30 N . Br |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1) (ACI), 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, decyltrimethyl-, bromide (8CI), Decyltrimethylammonium bromide (6CI, 7CI), DeTAB, DTAB, FSM 20, N,N,N-Trimethyl-1-decanaminium bromide, N,N,N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | decil(trimetil)azanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 280.288 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.156 |