Learn More
Bromuro de deciltrimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752012 100 g Frasco de vidrio 100 g
10106800 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406231000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-05-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2082-84-0
Fórmula molecular C13H30BrN
Peso molecular (g/mol) 280.29
Número MDL MFCD00041973
Clave InChI PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
Nombre IUPAC decil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyltrimethylammonium bromide
Nombre de nota 99%
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Fragmentos y polvos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decyltrimethylammonium bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.