Learn More
Sulfato sódico de decilo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decyl sodium sulfate |
| Absorbancia | (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C10H19Na·H2SO4 |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)9OSO3Na |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Peso molecular (g/mol) | 260.32 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Decyl sodium sulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.