Learn More
Decyl octyl ftalato, TRC
Código de producto. 30134722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134722 500 mg 500 miligramos
17943225 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228460500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-07-3
Fórmula molecular C26H42O4
Peso molecular (g/mol) 418.61
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-decyl 2-octyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl octyl ester (9CI), Phthalic acid, decyl octyl ester (6CI,7CI,8CI), Decyl octyl phthalate, Dinopol 235, Octyl decyl phthalate, Polycizer 532, Polycizer 562, Staflex 500, n-Decyl n-octyl phthalate, n-Octyl n-decyl phthalate, Phthalic acid, octyldecyl ester
Nombre IUPAC 2-O-decilo 1-O-octil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, octyldecyl ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.308