Learn More
Éter decilmetílico, TRC
Código de producto. 30385624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30385624 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30385624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52537010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl Methyl Ether
CAS 7289-52-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C11 H24 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Methoxydecane, Methyl Decyl Ether, Methyl n-Decyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-2/h3-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxydecano
Peso molecular (g/mol) 172.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1827
Porcentaje de pureza >95