Learn More
Metanetiosulfonato de decilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 190852-38-1 |
| Fórmula molecular | C11 H24 O2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonothioic acid, S-decyl ester, Decyl Methanethiosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15(2,12)13/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-metilsulfonilsulfanildecano |
| Peso molecular (g/mol) | 252.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1218 |