Learn More
Decyl Hexil Ftalato, TRC
Código de producto. 30135180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135180 500 mg 500 miligramos
17994055 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228455500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25724-58-7
Fórmula molecular C24 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-decyl 2-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl hexyl ester (9CI), Phthalic acid, decyl hexyl ester (8CI), Decyl hexyl phthalate, Hexyl decyl phthalate, Phthalic acid, n-decyl-n-hexyl ester, Phthalic Acid, Decylhexyl Ester
Nombre IUPAC 2-O-decilo 1-O-hexil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl Hexyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277
Porcentaje de pureza >95%