Learn More
Decanoato de decil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15525946 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525946 25 mL 25 ml
15535946 100 mL 100 ml
15545946 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15525946 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457110250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1654-86-0 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1654-86-0
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.54
Clave InChI XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
Nombre IUPAC decanoato de decil
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl decanoate
Densidad 0.8590g/mL
Punto de ebullición 174.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.859
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.54
Porcentaje de pureza 98%