Learn More
Decil beta-D-glucopiranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Decyl Beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 58846-77-8 |
| Fórmula molecular | C16 H32 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-O-Decyl-β-D-glucopyranoside, AG 10, AG 10 (carbohydrate), APG 10, Decyl Glucoside, Decyl β-D-glucoside, Decyl β-glucopyranoside, Decyl β-glucoside, Oramix NS 10, Plantacare 818, Plantaren PS 100, Plantaren W 2000, n-Decyl β-D-glucopyranoside, n-Decyl-β-glucoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-decoxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 320.422 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.22 |