Learn More
Decil bD-maltopiranósido, TRC
Código de producto. 30352779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30352779 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30352779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2269405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl b-D-maltopyranoside
CAS 82494-09-5
Fórmula molecular C22H42O11
Cantidad 5 g
Sinónimo Decyl 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranoside, 1-Decyl beta-D-maltoside, 1-O-Decyl-beta-D-maltoside, Decyl beta-D-maltoside, Decyl beta-Maltopyranoside, Decyl-beta-maltoside, Decylmaltoside, n-Decyl beta-D-maltoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21+,22-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-decoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 482.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2727