Learn More
Aldehído de decilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15169193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15169193 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10051820 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15169193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154975000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-31-2
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00007031
Clave InChI KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
Nombre IUPAC decanol
SMILES CCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl aldehyde
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 7.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 207.0°C to 209.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CHO
Índice de refracción 1.4270 to 1.4300
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,711
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decyl aldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.