Learn More
Alcohol decílico, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317920 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10712591 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10433445 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10317920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165760010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-30-1
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.28
Número MDL MFCD00004747
Clave InChI MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
Nombre IUPAC Decan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl alcohol
Punto de fusión 6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8290g/mL
Punto de ebullición 220°C to 240°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9OH
Índice de refracción 1.4360 to 1.438
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 425
Índice Merck 15, 2858
Gravedad específica 0.829
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chlorogorm,soluble in alcohol,ether,mineral oil,propylene,insoluble in glycerin water (233°C)
Viscosidad 14.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.