Learn More
Decursin, TRC
Código de producto. 30363485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363485 25 mg 25 miligramos
30359137 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22691825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5928-25-6
Fórmula molecular C19 H20 O5
Peso molecular (g/mol) 328.36
Sinónimo (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b']dipyran-7-yl 3-Methyl-2-Butenoic Acid Ester, (S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b']dipyran-7-yl 3-Methyl-2-Butenoic Acid Ester, (+)- 7,8-Dihydro-7-hydroxy-8,8-dimethyl-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b']dipyran-2-one Ester with 3-methyl-crontonic Acid, 2H,6H-Benzo[1,2-b:5,4-b']dipyran-2-butenoic Acid Deriv., (+)-Decursin
Nombre IUPAC [(3S)-2,2-dimetil-8-oxo-3,4-dihidropirano[3,2-g]cromeno-3-il] 3-metilbut-2-enoato
SMILES CC(=CC(=O)O[C@H]1Cc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2OC1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decursin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1311