Learn More
Decursin, MedChemExpress
Descripción
Decursin ((+)-Decursin) is a cytotoxic agent and a potent protein kinase C activator from the Root of Angelica gigas. Decursin inhibits tumor growth, migration, and invasion in gastric cancer by down-regulating CXCR7 expression. Decursin inhibits the growth of HepG2 cells via Hippo/YAP signaling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decursin |
| CAS | 5928-25-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H20O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (+)-Decursin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (152.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C/C(C)=C\C(O[C@H](C(C)(C)O1)CC2=C1C=C(O3)C(C=CC3=O)=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 328.36 |
| Mostrar más |