missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DECR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16844415 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16844415 20 μL 20 microlitros
16834415 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16844415 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 258551AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DECR2 (2, 4-dienoyl-CoA reductase 2), also known as PDCR (peroxisomal 2, 4-dienoyl-CoA reductase) or SDR17C1, is a 292 amino acid member of the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) protein family and the 2, 4-dienoyl-CoA reductase protein subfamily. Localized to the peroxisome, DECR2 is an auxiliary enzyme of beta-oxidation that catalyzes the NADP-dependent reduction of 2, 4-dienoyl-CoA to yield trans-3-enoyl-CoA. DECR2 has also been shown to have catalytic activity towards 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19-docosaheptaenoyl-CoA and short and medium chain 2, 4-dienoyl-CoAs, suggesting that DECR2 is not a rate limiting step in the degradation of docosahexaenoic acid in the peroxisome. DECR2 is expressed as three isoforms produced by alternative splicing events.

Especificaciones

Antígeno DECR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DECR2
N.º de referencia del gen Q9NUI1, Q9WV68
Alias de gen 2,4 dienoyl CoA reductase 2, DECR2, PDCR, SDR17C1
Símbolos de los genes DECR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DECR2 Fusion Protein Ag23052
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26063, 26378
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.