Learn More
Decoyinine, MedChemExpress
Código de producto. 16456327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456327 5 mg 5 miligramos
16420929 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16456327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101835
MedChemExpress Decoyinine is a selective inhibitor of GMP synthetase (GMPS).
Decoyinine is a selective inhibitor of GMP synthetase (GMPS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decoyinine
CAS 2004-04-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13N5O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Angustmycin A
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (179.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C=C(O1)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@]1(CO)N2C=NC3=C(N)N=CN=C32
Peso molecular (g/mol) 279.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.25
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death