Descripción
MW 279,25 Da, pureza >98%. Análogo nucleósido. Inhibidor selectivo y reversible de la sintetasa no competitiva GMP . Reduce los niveles intracelulares de GDP y GTP. Induce esporulación. Muestra efectos antitumorales.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |