Learn More
Decoquinato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decoquinate |
| CAS | 18507-89-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H35 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Deccox, Decoquinate, Decoxy, Ethyl 4-hydroxy-6-(decyloxy)-7-ethoxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, HC 1528, M and B 15497, NSC 339057 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26) |
| SMILES | CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 6-decoxi-7-etoxi-4-hidroxiquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 417.54 |
| Mostrar más |