Learn More
Decoquinate, MedChemExpress
Descripción
Decoquinate is a quinolone derivative that can be used for research of coccidiosis in domestic ruminants. Decoquinate also has potent activity against both Plasmodium hepatic development and red cell replication.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decoquinate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 18507-89-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H35NO5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 1 mg/mL (2.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C2=CC(OCCCCCCCCCC)=C(OCC)C=C2N=C1)OCC |
| Mostrar más |