Learn More
Decoquinato 100 μg/ml en acetonitrilo/DMF, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319120 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319120 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12097000AF100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decoquinate
CAS 18507-89-6
Nombres de analitos o componentes Decoquinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H35 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-, ethyl ester, Deccox, Decoquinate, Decoxy, Ethyl 4-hydroxy-6-(decyloxy)-7-ethoxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, HC 1528, M and B 15497, NSC 339057
Fórmula InChI InChI=1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
SMILES CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 6-decoxi-7-etoxi-4-hidroxiquinolina-3-carboxilato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile/DMF
Peso molecular (g/mol) 417.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.2515 g/mol