Learn More
Decloxizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decloxizine |
| CAS | 3733-63-9 |
| Fórmula molecular | C21H28N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, NSC 289116, UCB 1402 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2O2/c24-16-18-25-17-15-22-11-13-23(14-12-22)21(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-10,21,24H,11-18H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 340.46 |