Learn More
Decloxizine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498016 100 mg 100 miligramos
16491976 500 mg 500 miligramos
16464177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0075
MedChemExpress Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402; NSC289116) is a histamine 1 receptor antagonist.
Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decloxizine dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 13073-96-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo UCB 1402 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (241.91 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.95 mM)
SMILES OCCOCCN1CCN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 413.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.38
Porcentaje de pureza 98.77%