Learn More
Decladinosa Roxitromicina (Impureza de Roxitromicina B), TRC
Código de producto. 30137722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137722 25 mg 25 miligramos
30005478 1 mg 1 miligramo
30008836 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22680025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 214902-82-6
Fórmula molecular C33H62N2O12
Peso molecular (g/mol) 678.85
Sinónimo Roxithromycin Ep Impurity B
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-4,7,12,13-tetrahidroxi-10-(2-metaxietoximetoxiimino)-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotradecan-2-uno
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin Impurity B)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H62N2O12/c1-12-24-33(8,41)28(38)20(4)25(34-44-17-43-14-13-42-11)18(2)16-32(7,40)29(21(5)26(36)22(6)30(39)46-24)47-31-27(37)23(35(9)10)15-19(3)45-31/h18-24,26-29,31,36-38,40-41H,12-17H2,1-11H3/b34-25+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,26+,27-,28-,29-,31+,32-,33-/m1/s1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.