Descripción
Corning Las puntas de ajuste universal en los bastidores con bisagras DeckWorks están disponibles en 10 μL, 200 μL, 300 μL, y 1.000 μTallas L. Los 10 μL, 300 μL, y 1.000 μLas puntas en L tienen una longitud extendida y permiten un mejor acceso a los tubos de microcentrífuga (1,5 ml) y a los tubos de centrífuga de fondo cónico estándar (15/50 ml). Las robustas gradillas de 96 puntas están diseñadas para ciclos repetidos de autoclave con vapor y se pueden reutilizar quitando la plataforma gris vacía de las puntas y sustituyéndola por una nueva plataforma de recarga de 96 puntas del sistema de recarga DeckWorks. Corning 300 en rack μLas puntas de pipeta L DeckWorks están diseñadas para todos los modelos 300 más populares.μL instrumentos multicanal.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 300 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Punta universal que encaja en gradillas DeckWorks con bisagras que permiten un fácil apilamiento en gradillas |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Redondo |
| Envase | Gradilla con bisagras |
| Línea de productos | Obras de cubierta |