Learn More
Decitabina, Mikromol™
Código de producto. 30049738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049738 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049738 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3526.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Decitabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
CAS 2353-33-5
Nombres de analitos o componentes 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H12 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Desoxy-5-azacytidine, 2'-Deoxy-5-azacytidine, 5-Aza-2-deoxycytidine, 5-Aza-2'-deoxycytidine, 5-Azadeoxycytidine, DAC, Dacogen, Decitabine, NSC 127716, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), beta-Decitabine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Nombre IUPAC 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 228.21
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228,0859 g/mol