Learn More
R&D Systems™ Decitabine
Código de producto. 18752484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752484 10 mg 10 miligramos
18732764 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752484 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2624/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.40€
    223.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 24.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA methyltransferase inhibitor
Cytosine analog that once incorporated into DNA acts as a suicide substrate for DNA methyltransferase. Inhibits DNA methyltransferase and results in DNA hypomethylation and activation of silent genes. Chemotherapeutic agent; suppresses growth of human tumor cell lines. Demethylates differentiation-related genes; reverses embryonic stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2353-33-5
Fórmula molecular C9H13N3O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decitabine
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.21
Pureza >99%
Peso molecular 227.22