Learn More
β-Decitabina-3',5'-bis(4-clorobenzoato), TRC
Código de producto. 30318261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318261 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30318261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60170525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 1034301-08-0
Fórmula molecular C22 H18 Cl2 N4 O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2
Nombre IUPAC 4-clorobenzoato de [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-il)-3-(4-clorobenzoil)oxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 505.308
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.06